Merck
244503
Sigma-Aldrich
4-Methylsalicylic acid
99%
別名:
2-Hydroxy-4-methylbenzoic acid, m-Cresotic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
152.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
173-177 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
NJESAXZANHETJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The heteroleptic tris-cyclometalated iridium(III) complex with 4-methylsalicylic acid (Msal) was synthesized and characterized.
アプリケーション
4-Methylsalicylic acid was used to inhibit the medium chain acyl-CoA synthetase.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
244503-100G:
244503-25G:
244503-VAR:
244503-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiao-xia Guo et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 30(1), 170-173 (2010-03-23)
New heteroleptic tris-cyclometalated iridium(III) complexes (ppy)2 Ir(LX) (ppy==2-phenylpyridine, LX==Sal (salicylic acid), Msal (4-methylsalicylic acid), FSal(4-trifluoro methyl salicylic acid)) was synthesized and characterized. The molecular structure, photophysical properties and thermal stability were tested and analyzed. The results show that the absorption
F Kasuya et al.
Biochemical pharmacology, 52(10), 1643-1646 (1996-11-22)
Molecular characteristics of carboxylic acids were investigated for the ability to inhibit a purified medium chain acyl-CoA synthetase, using hexanoic acid as a substrate. Salicylic acid, 4-methylsalicylic acid, 2-hydroxynaphtoic acid, and 2-hydroxyoctanoic acid, which do not act as substrates for