Merck
246263
Sigma-Aldrich
インドール-4-カルボン酸
98%
別名:
4-カルボキシインドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO2
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
213-214 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H,(H,11,12)
InChI Key
ROGHUJUFCRFUSO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • ヒスタミンH3アンタゴニストである置換インドール誘導体の合成に用いる反応剤
  • ヒト網状赤血球15-リポキシゲナーゼ-1の強力で選択的なインヒビターの合成に用いる反応剤
  • ヘッジホッグ経路におけるGli1媒介転写のインヒビターの合成に用いる反応剤
  • SARS-CoV 3CLプロインヒビターであるピリジニルカルボキシラート類の合成に用いる反応剤
  • CCR3膜結合リガンドである置換ビピペリジニルメチルアミドの合成に用いる反応剤
  • ヒストンデアセチラーゼの強力なインヒビターであるインドールアミド系ヒドロキサム酸の合成に用いる反応剤
  • 特異的メタロプロテイナーゼである2-[(4'-クロロ-1,1'-ビフェニル-4-イル)チオメチル]-N-ヒドロキシブタナミド誘導体の合成に用いる反応剤
N,N-ジメチルホルムアミドジ-tert-ブチルアセタ-ル (製品番号395005) と直接反応させることにより、インド-ルカルボン酸やピロ-ルカルボン酸のtert-ブチルエステルが容易に得られます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
246263-500MG:
246263-VAR:
246263-BULK:
246263-1G:
246263-5G:
246263-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthetic Communications, 34, 3691-3691 (2005)
SOLVENT EFFECTS ON THE ELECTRONIC ABSORPTION AND FLUORESCENCE SPECTRA OF INDOLE?4?CARBOXYLIC ACID: PROTOTROPIC EQUILIBRIA IN AQUEOUS SOLUTIONS.
Krishnamurthy M.
Photochemistry and Photobiology, 45(3), 359-364 (1987)