Merck
265322
Sigma-Aldrich
2,3-ジフルオロフェノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3OH
CAS番号:
分子量:
130.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
bp
54 °C/25 mmHg (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Oc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
InChI Key
RPEPGIOVXBBUMJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,3-Difluorophenol was used in the synthesis of material-poly{methyl[3-(2-hydroxy-3,4-difluoro)phenyl]propyl siloxane} (PMDFPS) sensitive to toxic organophosphate.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
265322-BULK:
265322-VAR:
265322-5G:
265322-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wei He et al.
Talanta, 76(3), 698-702 (2008-07-01)
A new material-poly{methyl[3-(2-hydroxy-3,4-difluoro)phenyl]propyl siloxane}(PMDFPS) sensitive to toxic organophosphate vapor was synthesized with 2,3-difluorophenol, allyl bromide and poly (methyl hydrosiloxane) as raw materials, via O-alkylation, Claisen rearrange reaction and hydrosilylation reaction. This novel material was then coated on a quartz crystal