Merck
27826
Sigma-Aldrich
ポリ[(R)-3-ヒドロキシ酪酸-co-(R)-3-ヒドロキシ吉草酸]
~9:1
別名:
Copolymer of (R)-3-hydroxybutyric acid and (R)-3-hydroxyvaleric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
SMILES記法
O([C@H](CC)CC(=O)O[C@@H](CC(=O)O[C@H](CC)CC=O)C)C(=O)C[C@H](OC(=O)C[C@H](OC(=O)C[C@H](O)C)CC)C
InChI
1S/C27H44O12/c1-7-20(10-11-28)37-24(31)13-18(5)35-27(34)16-22(9-3)39-25(32)14-19(6)36-26(33)15-21(8-2)38-23(30)12-17(4)29/h11,17-22,29H,7-10,12-16H2,1-6H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
InChI Key
HFQOLOYVZLYECE-CGXUPHRESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
比(R)-3-ヒドロキシ酪酸 : (R)-3-ヒドロキシバレリアン酸 ≥9:1(NMR)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
27826-5G:
27826-BULK:
27826-VAR:
27826-10G:
27826-50G:
27826-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)