Merck
28684
Sigma-Aldrich
trans-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
≥97.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O4
CAS番号:
分子量:
144.13
Beilstein:
3198993
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
≥97.0% (T)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (T)
フォーム
solid
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4(3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4-/m1/s1
InChI Key
SUSAGCZZQKACKE-QWWZWVQMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The interaction of the carboxyl groups in the fragmentation of the molecular ions of cis-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid helps to distinguish it from trans-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
28684-1G:
28684-BULK:
28684-5G:
28684-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benoit F and Holmes JL.
Org. Mass Spectrom., 6(5), 541-548 (1972)