About This Item
化学式:
Br(CH2)8OH
CAS番号:
分子量:
209.12
Beilstein:
1900837
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
95%
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.480 (lit.)
bp
79-80 °C/0.07 mmHg (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCCCCCCCCO
InChI
1S/C8H17BrO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2
InChI Key
GMXIEASXPUEOTG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
294144-5G:
294144-VAR:
294144-BULK:
294144-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Neha Kaushal et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 289, 79-93 (2018-08-28)
Overexpression of RhoC protein in breast cancer patients has been linked to increased cancer cell invasion, migration, and metastases. Suppressing RhoC expression in aggressive breast cancer cells using silencing RNA (siRNA) molecules is a viable strategy to inhibit the metastatic