Merck
300365
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloro-4,5-dinitrobenzene
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H2(NO2)2
CAS番号:
分子量:
237.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
98%
フォーム
powder, crystals or chunks
mp
105-107 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O4/c7-3-1-5(9(11)12)6(10(13)14)2-4(3)8/h1-2H
InChI Key
IGSAVPVCQHAPSM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
300365-5G:
300365-1G:
300365-BULK:
300365-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)