Merck
346799
Sigma-Aldrich
6-アミノ-1-メチルウラシル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7N3O2
CAS番号:
分子量:
141.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
SMILES記法
CN1C(N)=CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H7N3O2/c1-8-3(6)2-4(9)7-5(8)10/h2H,6H2,1H3,(H,7,9,10)
InChI Key
GZLZRPNUDBIQBM-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-Amino-1-methyluracil is an amino derivative of uracil and its standard molar enthalpy of combustion has been evaluated. Host-guest complexation of 6-amino-1-methyluracil with tetrapropoxycalix[4]arene has been reported.
アプリケーション
6-Amino-1-methyluracil may be used in the preparation of 1,1′-di methyl-1H-spiro[pyrimido[4,5-b]quinoline-5,5′-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine]-2,2′,4,4′,6′(1′H,3H,3′H,7′H,1′H)-pentaone, via reaction with isatin in the presence of catalytic p-toluene sulfonic acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
346799-25G:
346799-BULK:
346799-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Complexation of tetrapropoxycalix [4] arene with uracil and adenine derivatives in water-containing solution.
Kalchenko O, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 16(4), 246-252 (2003)
A novel reaction of 6-amino-uracils and isatins.
Dabiri M, et al.
Tetrahedron, 64(30), 7307-7311 (2008)
Experimental study on the thermochemistry of some amino derivatives of uracil.
Ribeiro da Silva MAV, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 43(11), 1763-1767 (2011)