蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
257 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N
InChI
1S/C12H19N/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,13H2,1-4H3
InChI Key
WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,6-ジイソプロピルアニリンはアミンです。これは、p-トルエンスルホン酸の存在下でトルエン中でトリアセチルメタンと縮合して3-[1-(2,6-ジイソプロピルフェニルアミノ)エチリデン]ペンタン-2,4-ジオンを生成します。
2,6-ジイソプロピルアニリンは、プラスチックや染料の合成に広く使用される重要な有機中間体です。
2,6-ジイソプロピルアニリンは、プラスチックや染料の合成に広く使用される重要な有機中間体です。
2,6-ジイソプロピルアニリンはアミンです。これは、かさ高いアミドピリジネート(Ap)およびアミジネート(Amd)配位子により担持されたビス(トリメチルシリルメチル)イットリウム錯体と反応して、イットリウムアルキルアニリド種を生成します。この反応では、TMS(トリメチルシラン)の除去が行われます。
2,6-ジイソプロピルアニリンは、プラスチックや染料の合成に広く使用される重要な有機中間体です。
2,6-ジイソプロピルアニリンは、プラスチックや染料の合成に広く使用される重要な有機中間体です。
アプリケーション
2,6-ジイソプロピルアニリンは、ナフタレンジイミド(NDI)に基づいた有機触媒の調製に使される場合があります。
2,6-ジイソプロピルアニリンは、マルチトピック Schiff 塩基配位子前駆体の調製に使用される場合があります。また、NSN-ドナープロリガンドである 4,5-ビス(2,6-ジイソプロピルアニリノ)-2,7-ジ-tert-ブチル-9,9-ジメチルチオキサンテンの調製に使用される場合があります。さらに、非環式ケトンのα-アリール化、ハロアレンのアミノ化、および水性 Suzuki カップリングのためのN-複素環式カルベン錯体を調製するために使用される場合があります。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
374733-5G:
374733-CH:
374733-25G:
374733-VAR:
374733-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemical communications (Cambridge, England), (27), 2870-2872 (2007-07-05)
Sulfonated, water-soluble imidazolium and imidazolinium salts were synthesized and the respective Pd-complexes with N,N'-bis(2,6-dialkyl-4-SO(3)(-)-phenyl)imidazol-2-ylidene and N,N'-bis(2,6-dialkyl-4-SO(3)(-)-phenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene ligands were applied in aqueous Suzuki coupling reactions of aryl chlorides.
Electron-deficient naphthalene diimides as efficient planar Π-acid organocatalysts for selective oxidative C-C coupling of 2, 6-di-tert-butylphenol: A temperature effect.
J. Mol. Catal. A: Chem., 385, 26-30 (2014)
Characterization and performance of Pd-La/spinel catalyst for preparation of 2, 6-diisopropylaniline
Applied Catalysis A: General, 250(2), 209-220 (2003)
Reactions of Bis (alkyl) yttrium Complexes Supported by Bulky N, N Ligands with 2, 6-Diisopropylaniline and Phenylacetylene.
Organometallics, 31(15), 5349-5357 (2012)
The Journal of organic chemistry, 72(14), 5069-5076 (2007-06-15)
Arylation of both acyclic ketones and primary and secondary amines was achieved using a new, simple, stable, and easy-to-access nickel(II)-halide complex bearing mixed PPh3/N-heterocyclic carbene ligands as a catalyst precursor. Acyclic ketones were first arylated at the alpha-position with the