アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −40.6°, c = 1 in ethanol
mp
129-132 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
SMILES記法
C1OC(=N[C@H]1Cc2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-3-7-15(8-4-1)11-17-13-23-19(21-17)20-22-18(14-24-20)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-,18-/m0/s1
InChI Key
OIEQQWQZUYZCRJ-ROUUACIJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- ケトンのエナンチオ選択的ヒドロシリル化のための触媒。
- ロジウム(I)およびパラジウム(II)配位錯体の調製におけるシッフ塩基配位子。
- ハロゲン化銅(I)錯体の形成における配位子。配位ポリマーの合成に適用できます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
405973-1G:
405973-250MG:
405973-BULK:
405973-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.