Merck
414034
Sigma-Aldrich
3-ニトロフタルイミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4N2O4
CAS番号:
分子量:
192.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder or crystals
mp
213-215 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C8H4N2O4/c11-7-4-2-1-3-5(10(13)14)6(4)8(12)9-7/h1-3H,(H,9,11,12)
InChI Key
BONIIQYTWOPUQI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
414034-BULK:
414034-10G:
414034-VAR:
414034-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
A C Begg et al.
The British journal of radiology, 58(691), 645-654 (1985-07-01)
Two compounds, nitroakridin 3582 (NA) and a 3-nitro-naphthalimide (DM113), have been tested as potential fluorescent markers for hypoxic cells. Cellular fluorescence in three cell lines (V79-379A, WHF1B, EMT6) was measured by flow cytometry and high-performance liquid chromatography (HPLC) after incubating
Jun Yang et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 66(1), 33-42 (2018-09-20)
A nitroreductase-encoded gene from an efficient nitro-reducing bacterium Streptomyces mirabilis DUT001, named snr, was cloned and heterogeneously expressed in Escherichia coli. The purified Streptomyces nitroreductase SNR was a homodimer with an apparent subunit molecular weight of 24 kDa and preferred NADH