グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
含みます
60-100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15(16)4-2/h4H,2-3,5-14H2,1H3
InChI Key
PBOSTUDLECTMNL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
447315-BULK:
447315-VAR:
447315-500ML:
447315-100ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)