Merck
450170
Sigma-Aldrich
水酸化バリウム 水和物
99.995% trace metals basis
別名:
Barium dihydroxide hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba(OH)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
171.34 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.995% trace metals basis
フォーム:
crystalline
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
crystalline
組成
Degree of hydration, ~8
不純物
≤2.0% BaCO3 by HCl
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
78 °C (lit.)
密度
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.3H2O/h;3*1H2/q+2;;;/p-2
InChI Key
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
450170-VAR:
450170-25G:4548173152998
450170-5G:4548173153001
450170-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)