Merck
464856
Sigma-Aldrich
1-(tert-ブトキシカルボニル)-2-ピロリジノン
97%
別名:
1,1-Dimethylethyl 2-oxo-1-pyrrolidinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-oxopyrrolidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-one, 2-Oxopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-one, N-(tert-Butyloxycarbonyl)pyrrolidin-2-one, N-Boc-2-pyrrolidinone, N-tert-Butoxycarbonyl-2-oxopyrrolidine, tert-Butyl 2-Oxopyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15NO3
CAS番号:
分子量:
185.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
100-105 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1=O
InChI
1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7(10)11/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
GJJYYMXBCYYXPQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
The kinetics of gas-phase elimination of 1-(tert-butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone has been investigated in a static system. The observed rate coefficient has been reported to be log k1(s-1) = (11.54 ± 0.29) -(140.8 ± 2.8)­kJmol-1 (2.303RT)-1.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
464856-VAR:
464856-25ML:
464856-5ML:
464856-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kinetics of elimination of several heterocyclic carbamates in the gas phase.
Brusco Y, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 15(12), 796-800 (2002)