アッセイ
98%
mp
68-72 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
fluoro
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(F)c(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C10H8Cl2FNO3/c1-2-17-8(16)4-7(15)5-3-6(13)10(12)14-9(5)11/h3H,2,4H2,1H3
InChI Key
IEUHWNLWVMLHHC-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoro-β-oxo-3-pyridinepropionate is a β-keto ester.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
472271-1G:
472271-VAR:
472271-BULK:
472271-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)