Merck
479861
Sigma-Aldrich
2,4-ヘキサジエン, 異性体混合物
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
82.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
不純物
10% positional double bond isomers
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
密度
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChI Key
APPOKADJQUIAHP-GGWOSOGESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,4-Hexadiene, mixture of isomers, is a conjugated diene. The interaction between palladium chloride and 2,4-hexadiene has been reported to proceed in a stereospecific manner. The photodissociation spectra of 2,4-hexadiene isomers have been recorded. The polymers obtained by the polymerization of 2,4-hexadiene isomers are reported to have the trans-1,4 structure.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
7.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-13.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
479861-VAR:
479861-10G:
479861-1G:
479861-BULK:
479861-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The stereospecific addition of dienes to palladium chloride.
Lukas J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 47(1), 153-163 (1973)
Photodissociation spectroscopy of hexadiene radical ions: structural rearrangements in the gas-phase ions.
Benz RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(7), 1799-1802 (1981)
The Polymerization of 2,4-Hexadiene. III. Cationic Polymerizability of 2,4-Hexadiene Isomers.
Kamachi M, et al.
Polymer Journal, 1(5), 499-504 (1970)