Merck
517992
Sigma-Aldrich
酢酸リチウム
greener alternative
99.95% trace metals basis
別名:
エタン酸リチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiOOCCH3
CAS番号:
分子量:
65.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.95% trace metals basis
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: lithium
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
283-285 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
微量金属ベースの 酢酸リチウム 99.95 % は、汚染物質レベルが最小限(< 550.0ppm)に 抑えられており、厳格な純度基準を必要とするプロセスに理想的な試薬であり、 研究や産業用途の進歩に 大きく貢献します。
アプリケーション
酢酸リチウムは、 非常に一般的な塩であり、その用途の多様さから 非常に重要なものです。酢酸リチウムは、 電気泳動やクロマトグラフィーなど、さまざまな分析手順に不可欠な緩衝液の調製に クロマトグラフィー使用されます。[1] リチウムイオン電池の電解液に 添加剤として使用でき、 電池の性能と安定性に寄与します。また、電子部品の製造における 薄膜蒸着プロセスにも適しており、 高純度と最小限の汚染を確保します。[2]酢酸リチウムは、 触媒または触媒担体として様々な化学反応に利用でき、 反応効率と生成物の収率を高めることができます。研究により、 酢酸リチウムを触媒とするトリメチルシリルエノラートとアルデヒドとの アルドール反応は、DMF またはピリジン溶媒において、 弱塩基性条件下で良好から高い収率で対応するアルドールを生成することが判明しました。 [3]一般的に、この製品は、& 分析化学、バイオテクノロジー、製薬、材料科学、触媒、電子工学、 環境試験における重要な応用分野の研究開発活動をサポートするように 設計されています。
特徴および利点
微量金属グレードの試薬として、 酢酸リチウムは微量金属分析における汚染物質による干渉を最小限に抑え、 高純度の結果を提供します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
517992-BULK:
517992-VAR:
517992-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sunhyung Park et al.
Food microbiology, 62, 202-206 (2016-11-28)
The aim of this study was to investigate the lethal effects of simultaneous treatments with gaseous chlorine dioxide (ClO2) and mild wet heat (55 °C at 100% relative humidity [RH]) on Salmonella enterica in chicken feces on the surface of eggshells.
Studies on lithium acetate doped chitosan conducting polymer system
Yahya MZA and Arof AK
European Polymer Journal, 38(6), 1191-1197 (2002)
Nirbhay Kumar Kushwaha et al.
PLoS pathogens, 13(8), e1006587-e1006587 (2017-09-01)
Geminiviruses constitute a group of plant viruses, with a ssDNA genome, whose replication in the nucleus of an infected cell requires the function of geminivirus-encoded replication initiator protein (Rep). Our results suggest that monoubiquitinated histone 2B (H2B-ub) promotes tri-methylation of
Effect of oleic acid plasticizer on chitosan-lithium acetate solid polymer electrolytes
Yahya MZA and Arof AK
European Polymer Journal, 39(5), 897-902 (2003)
Visualization of the synergistic effect of lithium acetate and single-stranded carrier DNA on Saccharomyces cerevisiae transformation
Pham TA, et al.
Current Genetics, 57(4), 233-239 (2011)
資料
エネルギー用途向けの表面および界面上への数層原子層堆積
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
ナノワイヤは、ナノスケールの電子的および構造的制御によってバルク材料の限界を克服し、次世代デバイスや応用の実現に貢献することが期待されています。
すべて表示