Merck
527750
Sigma-Aldrich
4-(ヒドロキシメチル)ベンゾニトリル
95%
別名:
4-シアノベンジルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2C6H4CN
CAS番号:
分子量:
133.15
Beilstein:
2206193
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
アッセイ
95%
mp
39-43 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
nitrile
SMILES記法
OCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,10H,6H2
InChI Key
XAASLEJRGFPHEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile can be synthesized via hydrosilylation reaction in the presence of Fe complex Bu4N[Fe(CO)3(NO)] [catalyst]. It can also be prepared from 4-(aminomethyl) benzyl alcohol.
アプリケーション
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile [p-(hydroxymethyl)benzonitrile] may be used to synthesize p-((vinyloxy)methyl)benzonitrile (VOMBN).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
527750-BULK:
527750-10G:4548173166315
527750-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bu4N [Fe (CO)3(NO)]-Catalyzed Hydrosilylation of Aldehydes and Ketones.
Dieskau AP, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 27, 5291-5296 (2011)
Bergstra?er U, et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 219-219 (2014)
Vinyl monomers bearing chromophore moieties and their polymers. VIII. synthesis and fluorescence behavior of a vinyloxy monomer having an electron-accepting chromophore moiety, p-((vinyloxy) methyl) benzonitrile, and its polymers.
Du FS, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 37(2), 179-187 (1999)