アッセイ
98%
mp
64-67 °C (lit.)
官能基
aldehyde
amine
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CCC#N)c1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C13H16N2O/c1-3-15(8-4-7-14)13-6-5-12(10-16)11(2)9-13/h5-6,9-10H,3-4,8H2,1-2H3
InChI Key
VTXVKMVZEXXUIC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Methyl-N-ethyl-N-(2-cyanoethyl)-4-aminobenzaldehyde may be used to synthesize 2,6-bis[2-methyl-4(N-ethyl-N-ethylacetonitrile)aniline]cyclohexanone and (1E,4E)-1,5-bis[2-methyl-4(N-ethyl-Nethylacetonitrile)aniline]-1,4-pentadiene-3-one.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
528315-25G:4548173166506
528315-VAR:
528315-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Waqas Ahmad et al.
Chemical biology & drug design, 83(6), 670-681 (2014-01-11)
Arachidonic acid and its metabolites have generated a heightened interest due to their significant role in inflammation. Inhibiting the enzymes involved in arachidonic acid metabolism has been considered as the synergistic anti-inflammatory effect. A series of novel curcumin diarylpentanoid analogues