アッセイ
96%
bp
100-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
57-61 °C (lit.)
官能基
acyl bromide
bromo
SMILES記法
BrCc1ccc(cc1)C(Br)=O
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2
InChI Key
VUYGJYAPDGKPBF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-Bromomethyl benzoyl bromide is a para-substituted benzoyl bromide.
アプリケーション
4-Bromomethyl benzoyl bromide may be used in the preparation of 4-(bromomethyl)-N-[(S)-3-ethyl-3-hydroxy-1-phenylpentan-2-yl]benzamide and α-methoxy-ω-4-(bromomethyl) benzoic acid ester-poly(ethylene glycol) 2000.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
529990-25G:
529990-VAR:
529990-BULK:
529990-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Systematic MALDI-TOF CID investigation on different substituted mPEG 2000.
Macromolecular Chemistry and Physics, 211(6), 677-684 (2010)
Enantioselective addition of phenylacetylene to aldehydes catalyzed by silica-immobilized titanium (IV) complex of ?-hydroxyamide.
J. Mol. Catal. A: Chem., 275(1), 9-13 (2007)