Merck
533173
Sigma-Aldrich
MBHA樹脂
200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
別名:
4-メチルベンズヒドリルアミン塩酸塩、ポリマー結合, MBHA-ポリスチレン, MBHA樹脂, ジビニルベンゼンと架橋結合した(α-アミノ-α-p-キシリル塩酸塩)ポリスチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.5-1.0 mmol/g loading
粒径
200-400 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
533173-VAR:
533173-BULK:
533173-1G:
533173-5G:
533173-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)