Merck
536334
Sigma-Aldrich
4-フルオロ安息香酸ヒドラジド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CONHNH2
CAS番号:
分子量:
154.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
mp
162-166 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
hydrazine
SMILES記法
NNC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
UIVXXFYJRYVRKJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
536334-5G:
536334-VAR:
536334-25G:
536334-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)