Merck
542997
Sigma-Aldrich
Hydrazine trityl, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.2-1.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
Hydrazine trityl polystyrene resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
1.2-1.7 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
官能基
hydrazine
SMILES記法
[X]c1ccc(cc1)C(NN)(c3ccccc3)c2ccccc2
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
542997-5G:
542997-1G:
542997-VAR:
542997-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)