Merck
561169
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-Boc-tert-leucinol
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH(CH2OH)NHCO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
217.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-10(2,3)8(7-13)12-9(14)15-11(4,5)6/h8,13H,7H2,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m1/s1
InChI Key
AZHJHZWFJVBGIL-MRVPVSSYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
561169-1G:
561169-VAR:
561169-BULK:
561169-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)