Merck
574619
Sigma-Aldrich
2,5-ジブロモヒドロキノン
97%
別名:
1,4-ジブロモ-2,5-ジヒドロキシベンゼン, 2,5-ジブロモ-1,4-ジヒドロキシベンゼン, 2,5-ジブロモ-1,4-ハイドロキノン, 2,5-ジブロモ-1,4-ベンゼンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(Br)2C6H2(OH)2
CAS番号:
分子量:
267.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
mp
191-194 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cc(Br)c(O)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
InChI Key
VALXCIRMSIFPFN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
574619-25G:
574619-BULK:
574619-5G:
574619-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)