Merck
588083
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methylphenol-2,6-d2
98 atom % D
別名:
4-Chloro-m-cresol-2,6-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6D2H(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
144.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
235 °C (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]c1cc(Cl)c(C)c([2H])c1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3/i2D,4D
InChI Key
CFKMVGJGLGKFKI-XRIVEGAOSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
588083-100MG:
588083-BULK:
588083-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)