Merck
596655
Sigma-Aldrich
Deuterium iodide
98 atom % D
別名:
Hydrogen-d iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DI
CAS番号:
分子量:
128.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352003
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
形状
gas
bp
−35.1 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
I[2H]
InChI
1S/HI/h1H/i/hD
InChI Key
XMBWDFGMSWQBCA-DYCDLGHISA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
596655-VAR:
596655-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)