Merck
605522
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
D-Glucitol-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H14O6
分子量:
183.16
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
光学活性
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
mp
98-100 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
OCC(O)C(O)C(O)[13CH](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/i3+1
InChI Key
FBPFZTCFMRRESA-LBPDFUHNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)