同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
161-167 °C (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[13CH3][13CH](O)[13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChI Key
NBPUSGBJDWCHKC-UJNKEPEOSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
606030-BULK:
606030-VAR:
Critical care (London, England), 25(1), 252-252 (2021-07-19)
Muscle weakness is a complication of critical illness which hampers recovery. In critically ill mice, supplementation with the ketone body 3-hydroxybutyrate has been shown to improve muscle force and to normalize illness-induced hypocholesterolemia. We hypothesized that altered cholesterol homeostasis is