Merck
607614
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br13C15N
分子量:
107.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
bp
61-62 °C
mp
50-53 °C (lit.)
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[13C]#[15N]
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i1+1,3+1
InChI Key
ATDGTVJJHBUTRL-ZKDXJZICSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)