Merck
614297
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 nitrate
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ND4NO3
分子量:
84.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i/hD4
InChI Key
DVARTQFDIMZBAA-JBISRTOLSA-O
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
614297-VAR:
614297-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)