Merck
614726
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-2,3,5,6-d4,OD
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DO-C6D4CHO
分子量:
127.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
mp
117-119 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D,2D,3D,4D/hD
InChI Key
RGHHSNMVTDWUBI-HXRFYODMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
614726-VAR:
614726-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)