Merck
615250
Sigma-Aldrich
Methane-d3-sulfonyl chloride
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3SO2Cl
CAS番号:
分子量:
117.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
gas
bp
60 °C/21 mmHg
密度
1.518 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3/i1D3
InChI Key
QARBMVPHQWIHKH-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615250-BULK:
615250-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)