Merck
639087
Sigma-Aldrich
2-メチルアリルアミン 塩酸塩
別名:
2-Methyl-2-propen-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
107.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
フォーム
solid
品質水準
mp
179-184 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
Cl[H].CC(=C)CN
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-4(2)3-5;/h1,3,5H2,2H3;1H
InChI Key
IOXCSDPJYGPYFW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • キラルホスフィン類を含む、触媒である白金環状メタル化N-ヘテロ環カルベン錯体の合成
  • ロジウム触媒ヒドロホルミル化を経由するオキソアゼチジニルブテニルアセトアミド類の合成
  • 重合可能なペリレンビスイミド発蛍光団と結合している、高度単分散系ポリマー粒子の合成
  • アミドの合成に用いる、無水物による添加剤不要の化学選択的アシル化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
639087-VAR:
639087-BULK:
639087-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)