Merck
645532
Sigma-Aldrich
4-シアノインドール
97%
別名:
インドール-4-カルボニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6N2
CAS番号:
分子量:
142.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
117-121 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#Cc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-7-2-1-3-9-8(7)4-5-11-9/h1-5,11H
InChI Key
CEUFGDDOMXCXFW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
抗癌性の免疫修飾剤候補としての、トリプトファンジオキシゲナーゼ阻害剤の調製用反応物質
プロリノールシリルエーテル触媒によるフリーデル・クラフツアルキル化反応を介した、γ-ラクトンの立体選択的調製の反応物質
イリジウム触媒によるホウ素化反応の反応物質
JNK3 MAPキナーゼ阻害剤としてのN-ベンジルイサチンオキシムのパラレル合成の反応物質
N-アリールインドールの調製用反応物質
選択的セロトニン再取り込み阻害剤としての、立体構造的に制限されたインドールシクロプロピルメチルアミンの調製の反応物質
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
645532-VAR:
645532-1G:4548173220413
645532-BULK:
645532-5G:4548173220406
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)