Merck
647624
Sigma-Aldrich
4-アミノ-2-メトキシ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(OCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
167.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
149-153 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COc1cc(N)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
OLJXRTRRJSMURJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
647624-VAR:
647624-BULK:
647624-25G:
647624-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chao-Cheng Chen et al.
International journal of molecular sciences, 21(18) (2020-09-13)
Malignant melanoma is the most harmful type of skin cancer and its incidence has increased in this past decade. Early diagnosis and treatment are urgently desired. In this study, we conjugated picolinamide/nicotinamide with the pharmacophore of 131I-MIP-1145 to develop 131I-iodofluoropicolinamide