About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4F2
CAS番号:
分子量:
138.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.4902
密度
1.144 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(cc1F)C#C
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
InChI Key
XFPAOXIWRDDQGG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
45.0 °F - closed cup
引火点(℃)
7.22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
672882-BULK:
672882-1G:
672882-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)