Merck
675008
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N4S
CAS番号:
分子量:
192.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
195 °C (dec.) (lit.)
211-215 °C (dec.)
官能基
phenyl
SMILES記法
Nn1c(S)nnc1-c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c9-12-7(10-11-8(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,9H2,(H,11,13)
InChI Key
OKNHZPGPLNUEPC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
675008-BULK:
675008-VAR:
675008-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Muthaiah Shellaiah et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(3) (2019-03-14)
Novel Cd2+ ions mediated reproducible hybrid graphite-diamond nanowire (G-DNWs; Cd2+-NDS1 NW) growth from 4-Amino-5-phenyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol (S1) functionalized diamond nanoparticles (NDS1) via supramolecular assembly is reported and demonstrated through TEM and AFM images. FTIR, EDX and XPS studies reveal the supramolecular coordination