Merck
697494
Sigma-Aldrich
4-ホルミルフェニルボロン酸 MIDA エステル
96%
別名:
4-ホルミルフェニルボロン酸 メチルイミノ酢酸 無水物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12BNO5
分子量:
261.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
powder
mp
242-248 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C12H12BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-9(8-15)3-5-10/h2-5,8H,6-7H2,1H3
InChI Key
ATAFRFKGTAHILE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)