Merck
701432
Sigma-Aldrich
L-トレオニン-2,3,4,4,4-d5
98 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD(OH)CD(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
124.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
形状
powder
mp
256 °C (dec.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1D3,2D,3D
InChI Key
AYFVYJQAPQTCCC-WKHZCAFQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
701432-BULK:
701432-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)