Merck
703931
Sigma-Aldrich
4-シアノ-2-フルオロ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4FNO2
CAS番号:
分子量:
165.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
215-219 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
nitrile
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI Key
KEJMSTJTAWACNI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
703931-5G:4548173298030
703931-BULK:
703931-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)