アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
71-79 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1ccncc1F
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI Key
UFIKBUVVVGSMGW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
704490-1G:
704490-BULK:
704490-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)