Merck
717010
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-フルオロ-L-プロリンメチルエステル
97%
別名:
(2S,4S)-1-tert-ブチル-2-メチル-4-フルオロピロリジン-1,2-ジカルボキシラート, (2S,4S)-N-Boc-4-フルオロピロリジン-2-カルボン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18FNO4
CAS番号:
分子量:
247.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学活性
[α]22/D -67.0°, c = 0.5 in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.448
密度
1.153 g/mL at 25 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H18FNO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-6-7(12)5-8(13)9(14)16-4/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI Key
METPQQHVRNLTRX-YUMQZZPRSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
717010-BULK:
717010-500MG:
717010-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)