Merck
735892
Sigma-Aldrich
ポリ(スチレン)-block-ポリ(アクリル酸)、アジド末端
average Mn 8,700
別名:
ポリスチレン-ポリアクリル酸 ポリメルソーム ホルミング ポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(C6H5)[CH2CH(C6H5)]x [CH2CH(CO2H)]y N3
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
分子量
Mn 1,600-1,950 (poly(acrylic acid))
Mn 6,500-7,000 (polystyrene)
Mn 8,100-9,100
average Mn 8,700
mp
192-197 °C
Mw/Mn
1.2
WGK
WGK 3
Jan Code
735892-BULK:
735892-VAR:
735892-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
ポリマーソームの合成および、ポリマーソーム標的化を実現するための表面修飾と、薬物放出の制御のための動的または刺激応答性の化学的手段の組込みについて概説します。
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.
フラッシュナノ沈殿(Flash NanoPrecipitation, FNP)は高充填ナノ粒子を作製する新たな方法として2003年に報告され、物のカプセル化から農薬の送達までさまざまな分野に影響を与えています。