Merck
741752
Sigma-Aldrich
ジエネストロール-3',3",5',5"-d4
97 atom % D, 97% (CP)
別名:
3,4-ビス(ヒドロキシフェニル)-2,4-ヘキサジエン-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18D4H14O2
CAS番号:
分子量:
270.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]c1cc(cc([2H])c1O)C(=C/C)\C(=C\C)c2cc([2H])c(O)c([2H])c2
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3+,18-4+/i9D,10D,11D,12D
InChI Key
NFDFQCUYFHCNBW-XTALISAZSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
741752-VAR:
741752-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)