アプリケーション
QD溶液を調製するためのプロトコル(QDを溶液に分散させる):
1.望ましい量の量子ドット粉末を量り、ガラスバイアルに入れます。
2.必要な量の溶媒、すなわちトルエン、クロロホルム、ヘキサンなど(主に非極性有機溶媒)をバイアルに加え、振とうします。
3.振とう後にバイアルに固形物が残っている場合は、バイアルを30~60秒間超音波処理して、量子ドット粉末を十分に分散させます。必要に応じて、溶液をさらに希釈してください。
適切に保管した場合、材料の有効期間は約3年です。室温(4~25°C)で保管し、凍結させないでください。極端な温度に曝露させないでください。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Bone, Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
748056-BULK:
748056-25MG:4548173340869
748056-10MG:4548173340852
748056-VAR:
748056-25MG-PW:
748056-10MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
今日注目されているペロブスカイト太陽電池に繋がる、色素増感太陽電池(DSSC)にペロブスカイト化合物を用いた初期の事例を、韓国のNam-Gyu Park教授に紹介していただきました。
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.