アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
243-250 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1nc2ccc(O)cc2s1
InChI
1S/C7H6N2OS/c8-7-9-5-2-1-4(10)3-6(5)11-7/h1-3,10H,(H2,8,9)
InChI Key
VLNVTNUTGNBNBY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
750786-VAR:
750786-1G:
750786-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)