アッセイ
99.5% trace metals basis
フォーム
ingot (20mmx25.4mmx25.4mm +/- 0.3mm)
組成
Al, 98 wt. %
Sc, 2 wt. %
mp
655 °C (lit.)
SMILES記法
[AlH3].[Sc]
InChI
1S/Al.Sc.3H
InChI Key
JJWKWQDCAMHJNV-UHFFFAOYSA-N
詳細
Sc content 1.5-2.5 wt. %
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
755672-VAR:
755672-BULK:
755672-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Materials & Design, 31, S76-S76 (2010)
Scr. Mater., 63, 151-151 (2010)
Acta Materialia, 50, 4021-4021 (2002)
資料
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.