Merck
759341
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-difluoromethylbenzene
97%
別名:
2-Bromo-1-(difluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrF2
CAS番号:
分子量:
207.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.514
密度
1.597 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
FC(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,7H
InChI Key
RMYPQIOCZSWSDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.0 °F
引火点(℃)
82.8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
759341-1G:
759341-5G:
759341-BULK:
759341-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)