アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
87-97 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C[C@H]1C(O)=O)CC2(F)F
InChI
1S/C12H17F2NO4/c1-10(2,3)19-9(18)15-6-11(5-12(11,13)14)4-7(15)8(16)17/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)/t7-,11?/m0/s1
InChI Key
OXXSWURHJYLTIL-RGENBBCFSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
762407-500MG:
762407-BULK:
762407-VAR:
762407-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)